4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride
OR7351-1G
OR7351-250MG
APOSOR7351-1GEA
98.9
EUR
APOSOR7351-1G
APOSOR7351-250MG
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₃NO·ClH Peso molecolare: 235,709 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445549 CAS Number: 13219-33-5 |