Stampa…
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7350T-250MG OR7350T-50MG
APOSOR7350T-250MGEA 865 EUR
APOSOR7350T-250MG APOSOR7350T-50MG
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Formula: C₂₁H₂₀O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269868
CAS Number: 51255-12-0