Stampa…
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424617
CAS Number: 400744-49-2