Stampa…
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7348-1G OR7348-500MG
APOSOR7348-1GEA 488 EUR
APOSOR7348-1G APOSOR7348-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424621
CAS Number: 400745-60-0