Stampa…
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7347-1G OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA 626 EUR
APOSOR7347-1G APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424628
CAS Number: 216443-25-3