Stampa…
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631914
CAS Number: 39802-78-3