Stampa…
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 376 EUR
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039057
CAS Number: 675596-30-2