Stampa…
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039054
CAS Number: 116509-98-9