Stampa…
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7328-1G OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA 102 EUR
APOSOR7328-1G APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Formula: C₉H₈BrN₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445499
CAS Number: 914636-18-3