Stampa…
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 190 EUR
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276229
CAS Number: 41567-82-2