Stampa…
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Amino-4-carboxybiphenyl hydrochloride, 4-(2-Aminophenyl)benzoic acid hydrochloride
OR7316-1G OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA 135 EUR
APOSOR7316-1G APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Peso molecolare: 249,693 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366471
CAS Number: 1172328-87-8