Stampa…
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 EUR
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₃
Peso molecolare: 177,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039038
CAS Number: 186498-36-2