Stampa…
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 125 EUR
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Formula: C₁₉H₂₀N₂O₃
Punto di fusione: 130…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269911
CAS Number: 30078-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III