Stampa…
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Octylphenyl)boronic acid
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 1030 EUR
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₄H₂₃BO₂
Peso molecolare: 234,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039034
CAS Number: 133997-05-4