1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
Formula:
C₁₄H₁₈BNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797198 CAS Number: 905966-48-5 |