Stampa…
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7217-1G OR7217-500MG
APOSOR7217-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7217-1G APOSOR7217-500MG
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Formula: C₁₀H₁₁BO₃
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039026
CAS Number: 4463-41-6