Stampa…
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
OR7194-1G OR7194-10G OR7194-25G OR7194-100MG OR7194-250MG
APOSOR7194-1GEA 159 EUR
APOSOR7194-1G APOSOR7194-10G APOSOR7194-25G APOSOR7194-100MG APOSOR7194-250MG
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Peso molecolare: 192,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039017
CAS Number: 411229-67-9