4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Formyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, (4-(Benzyloxy)-3-formylphenyl)boronic acid
OR7159-1G
OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA
139
EUR
APOSOR7159-1G
APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Formula:
C₁₄H₁₃BO₄ Peso molecolare: 256,062 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179487 CAS Number: 121124-98-9 |