Stampa…
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7152-1G OR7152-5G
APOSOR7152-1GEA 48.2 EUR
APOSOR7152-1G APOSOR7152-5G
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027267
CAS Number: 100487-82-9