Stampa…
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 401 EUR
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Peso molecolare: 261,124 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00269950
CAS Number: 89108-45-2
UN: 3261
ADR: 8,II