Iodobenzene dichloride 70%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7132-1G
OR7132-5G
OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA
364
EUR
APOSOR7132-1G
APOSOR7132-5G
APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Formula:
C₆H₅Cl₂I Punto di fusione: 110…112 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00009608 CAS Number: 932-72-9 |