Stampa…
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 279 EUR
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formula: C₉H₁₀BrClO₂
Peso molecolare: 265,531 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32707277
CAS Number: 2386676-58-8