Stampa…
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-1-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 400 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00269949
CAS Number: 6291-07-2
UN: 1759
ADR: 8,III