Stampa…
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR71002-1G OR71002-500MG
APOSOR71002-1GEA 539 EUR
APOSOR71002-1G APOSOR71002-500MG
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂Cl₂
Peso molecolare: 304,794 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00070783
CAS Number: 81067-42-7