Tributylsulphoammonium betaine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[Dibutyl(sulphonato)azaniumyl]butane
Formula:
C₁₂H₂₇NO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32672293 CAS Number: 2364603-74-5 |