Stampa…
3-Phenylcyclobutan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 85.8 EUR
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038993
CAS Number: 52784-31-3