Stampa…
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7084-1G OR7084-250MG
APOSOR7084-1GEA 174 EUR
APOSOR7084-1G APOSOR7084-250MG
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Formula: C₈H₁₅N₃·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366477
CAS Number: 423176-42-5