Stampa…
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzylazetane-2-carboxylic acid
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 430 EUR
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038976
CAS Number: 18085-40-0