Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((1H-Pyrazol-1-yl)sulphonyl)phenyl)boronic acid
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 466 EUR
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₄S
Peso molecolare: 252,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027235
CAS Number: 957061-02-8