Stampa…
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 780 EUR
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formula: C₇H₉NOS
Punto di ebollizione: 122 °C (0,5 mm Hg)
Punto di fusione: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17014600
CAS Number: 14482-32-7