2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G
OR70216-5G
OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA
49.5
EUR
APOSOR70216-1G
APOSOR70216-5G
APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₅ClINO₂ Peso molecolare: 297,478 g/mol Punto di fusione: 246…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780627 CAS Number: 64724-23-8 |