Stampa…
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 284 EUR
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Formula: C₆H₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040018
CAS Number: 4160-49-0