Stampa…
Isopropyl laurate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propan-2-yl dodecanoate, Isopropyl dodecanoate
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 33.5 EUR
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Densità: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00451146
CAS Number: 10233-13-3