Stampa…
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70185-1G OR70185-5G
APOSOR70185-1GEA 165 EUR
APOSOR70185-1G APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₆N₂O₄
Peso molecolare: 206,155 g/mol
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458621
CAS Number: 99066-80-5