Stampa…
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7018-1G OR7018-25G OR7018-5G
APOSOR7018-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7018-1G APOSOR7018-25G APOSOR7018-5G
2-Methoxybenzoylacetonitrile
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01993554
CAS Number: 35276-83-6