Stampa…
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 812 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 142 °C (0,1 mm Hg)
Punto di fusione: 14…15 °C
Densità: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201083
CAS Number: 52446-51-2