Stampa…
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Cyanoacetyl)phenol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
OR7015-250MG OR7015-1G
APOSOR7015-250MGEA 132 EUR
APOSOR7015-250MG APOSOR7015-1G
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Punto di fusione: 189…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786224
CAS Number: 70591-87-6