Stampa…
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-oxazine
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 126 EUR
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di ebollizione: 46…47 °C (0,225 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16039461
CAS Number: 1221347-27-8