Stampa…
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1S,2S)-(+)-2-Hydroxycyclohexan-1-amine, (1S,2S)-2-Aminocyclohexanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxycyclohexane
OR70141-100G OR70141-25G OR70141-5G
APOSOR70141-100GEA 836 EUR
APOSOR70141-100G APOSOR70141-25G APOSOR70141-5G
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061326
CAS Number: 74111-21-0