Stampa…
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dihydroxy-4-(prop-2-yl)benzene, 4-Isopropylresorcinol
OR70132-1G OR70132-25G OR70132-5G
APOSOR70132-1GEA 69.8 EUR
APOSOR70132-1G APOSOR70132-25G APOSOR70132-5G
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663778
CAS Number: 23504-03-2
UN: 1759
ADR: 8,III