Stampa…
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene, 3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide
OR70129-100MG OR70129-250MG
APOSOR70129-100MGEA 129 EUR
APOSOR70129-100MG APOSOR70129-250MG
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₄S
Peso molecolare: 297,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18732812
CAS Number: 1261295-07-1