2-Bromo-3-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-1-iodo-3-methoxybenzene, 2-Bromo-3-iodophenyl methyl ether
OR70126-1G
OR70126-5G
OR70126-25G
APOSOR70126-1GEA
137
EUR
APOSOR70126-1G
APOSOR70126-5G
APOSOR70126-25G
2-Bromo-3-iodoanisole
2-Bromo-3-iodoanisole
Formula:
C₇H₆BrIO Peso molecolare: 312,93 g/mol Punto di fusione: 43…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18391616 CAS Number: 74128-84-0 |