6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR70112-1G
OR70112-250MG
OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA
62.6
EUR
APOSOR70112-1G
APOSOR70112-250MG
APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formula:
C₇H₄BrClN₂ Peso molecolare: 231,477 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22378839 CAS Number: 1360932-45-1 |