Stampa…
2,4'-Dimethylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 26.1 EUR
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Punto di ebollizione: 273…276 °C
Densità: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15042185
CAS Number: 611-61-0