Stampa…
2,3'-Dimethylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 288 EUR
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Peso molecolare: 182,261 g/mol
Punto di ebollizione: 273…274 °C
Densità: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628915
CAS Number: 611-43-8