3,4'-Dimethylbiphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR70103-1G
OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA
55.3
EUR
APOSOR70103-1G
APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Formula:
C₁₄H₁₄ Peso molecolare: 182,261 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00602700 CAS Number: 7383-90-6 |