Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
OR70087-1G OR70087-5G
APOSOR70087-1GEA 423 EUR
APOSOR70087-1G APOSOR70087-5G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formula: C₅H₈N₄
Peso molecolare: 124,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115284
CAS Number: 345311-09-3