2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Punto di fusione: 143…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672931 CAS Number: 56961-26-3 |