Stampa…
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₇H₁₃NO₅S
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20527196
CAS Number: 459817-82-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III