Stampa…
2-Bromo-3-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 98.6 EUR
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166322
CAS Number: 863870-88-6